Dipyridin-2-ylcarbonate 98,0 Titrimetric

Proveedor: TCI

Sinónimos: Carbonic acid di-2-pyridyl ester, Dipyridin-2-yl carbonate, Di-2-pyridyl Carbonate

C1407-5G C1407-1G
TCIAC1407-5GEA 161 EUR
TCIAC1407-5G TCIAC1407-1G
Dipyridin-2-ylcarbonate 98,0 Titrimetric
Dipyridin-2-ylcarbonate
Formula: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216.1928 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191407
Núm. CAS: 1659-31-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&vid=3a2954ffc5cc44ac2daa1b3dffd7d35c089763f8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR