Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 20 EUR
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Ciclopenteno ≥95.0% (por GC)
Ciclopenteno
Formula: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Pto. Ebullición: 46°C
Pto. de fusión: –135°C
Pto. de inflamación: –29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001394
Núm. CAS: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR