Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

C1772-25G C1772-5G
TCIAC1772-25GEA 115 EUR
TCIAC1772-25G TCIAC1772-5G
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-cloro-4-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
Pto. Ebullición: 104 - 105 °C (1 -rr)
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00041444
Núm. CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&vid=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR