Coroneno ≥98.0% (by HPLC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Sinónimos: Hexabenzobenzene
C1961-100MG
TCIAC1961-100MGEA 124 EUR
TCIAC1961-100MG
Coroneno ≥98.0% (by HPLC), purified by sublimation
Coroneno
Formula: C₂₄H₁₂
Pto. Ebullición: 525°C
Pto. de fusión: 440°C
Densidad: 1,371 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00004134
Núm. CAS: 191-07-1
EINECS: 205-881-7
Índice Merck: 14,02536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86eb70747bc6bdf29e5e08fef6e88bf9dbc21c3&vid=c203accedf8f20c34630b52557b83dbd5969ff5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%