Carbono activo catalyst for oxidation using molecular oxygen
Proveedor: TCI
Sinónimos: Carbón activado
C2194-100G
TCIAC2194-100GEA 37 EUR
TCIAC2194-100G
Carbono activo catalyst for oxidation using molecular oxygen
Carbono activo
Formula: C
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Índice Merck: 14,01807
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black powder to crystal
Drying loss max. 10.0 %
Median size 30.0 to 60.0 micro_m