2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C2656-5G C2656-25G
TCIAC2656-5GEA 25 EUR
TCIAC2656-5G TCIAC2656-25G
2-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-(Chloromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
Pto. Ebullición: 252°C
Número MDL: MFCD00019745
Núm. CAS: 612-13-5
EINECS: 210-292-3
UN: 2923
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR