Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)

Proveedor: TCI
Atención

C2749-1G C2749-5G
TCIAC2749-1GEA 26 EUR
TCIAC2749-1G TCIAC2749-5G
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
Pto. de fusión: 144°C
Número MDL: MFCD01319010
Núm. CAS: 137504-86-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR