N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C2877-1G C2877-5G
TCIAC2877-1GEA 30 EUR
TCIAC2877-1G TCIAC2877-5G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethyl-m-toluidine
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019859
Núm. CAS: 148-69-6
EINECS: 205-721-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR