2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C2928-200MG C2928-1G
TCIAC2928-200MGEA 29 EUR
TCIAC2928-200MG TCIAC2928-1G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (por GC)
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192.65 g/mol
Número MDL: MFCD09807547
Núm. CAS: 109113-72-6
UN: 3261
ADR: 8 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR