Disulfuro de dibutilo ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Dibutilo disulfuro

D0224-25ML D0224-500ML
TCIAD0224-25MLEA 31 EUR
TCIAD0224-25ML TCIAD0224-500ML
Disulfuro de dibutilo ≥95.0% (por GC)
Disulfuro de dibutilo
Formula: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de fusión: -94
Pto. de inflamación: 93°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009467
Núm. CAS: 629-45-8
EINECS: 211-091-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&vid=50bd5f84aa43cacace3d8ba3a8fd653cb611cd62&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR