Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

D0345-25G D0345-500G
TCIAD0345-25GEA 18 EUR
TCIAD0345-25G TCIAD0345-500G
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 2,4-diclorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₃O
Pto. Ebullición: 252 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 137°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000661
Núm. CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&vid=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 22.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR