2,3-Diclorofenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0391-25G
TCIAD0391-25GEA 47 EUR
TCIAD0391-25G
2,3-Diclorofenol ≥99.0% (por GC)
2,3-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: 57…58 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002160
Núm. CAS: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3012eee10cdc60445db522414418e59e530dcd41&vid=3012eee10cdc60445db522414418e59e530dcd41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity