2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0501-25ML D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA 16 EUR
TCIAD0501-25ML TCIAD0501-500ML
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol
Formula: C₁₀H₂₂O₃
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00010703
Núm. CAS: 112-59-4
EINECS: 203-988-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&vid=6449fb609dfe562c1c51ac42bbb1e68aa809f055&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %