1,3-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 48 EUR
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
1,3-Dihidroxinaftaleno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124 °C
Densidad: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003965
Núm. CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Índice Merck: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR