1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D0638-25G D0638-5G
TCIAD0638-25GEA 134 EUR
TCIAD0638-25G TCIAD0638-5G
1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno ≥99.0% (por GC)
1,4-Dimetoxi-2-nitrobenceno
Formula: C₈H₉NO₄
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD00024211
Núm. CAS: 89-39-4
EINECS: 201-903-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&vid=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR