N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D0756-1G D0756-5G
TCIAD0756-1GEA 57 EUR
TCIAD0756-1G TCIAD0756-5G
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimethyl-2-naphthylamine
Formula: C₁₂H₁₃N
Pto. Ebullición: 305°C
Número MDL: MFCD00059550
Núm. CAS: 2436-85-3
EINECS: 219-432-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR