2,3-Dimetilpentano ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0768-25ML
TCIAD0768-25MLEA 98 EUR
TCIAD0768-25ML
2,3-Dimetilpentano ≥90.0% (por GC)
2,3-Dimetilpentano
Formula: C₇H₁₆
Pto. Ebullición: 89°C
Pto. de fusión: –135 °C
Densidad: 0,6956 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009337
Núm. CAS: 565-59-3
EINECS: 209-280-0
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf56d1801b0cb7cab88a9d0d8faf57c4a9bed8b4&vid=bf56d1801b0cb7cab88a9d0d8faf57c4a9bed8b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %