4,7-Dicloroquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1100-25G
TCIAD1100-25GEA 33 EUR
TCIAD1100-25G
4,7-Dicloroquinolina ≥98.0% (por GC)
4,7-Dicloroquinolina
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006774
Núm. CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84f30392df149b240a621c4b039cbb00a7e742a2&vid=84f30392df149b240a621c4b039cbb00a7e742a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency