3,3-Dimetiloctano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1213-1ML
TCIAD1213-1MLEA 41 EUR
TCIAD1213-1ML
3,3-Dimetiloctano ≥98.0% (por GC)
3,3-Dimetiloctano
Formula: C₁₀H₂₂
MW: 142.28 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de fusión: -69
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048874
Núm. CAS: 4110-44-5
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6868d8a31d547633d91da8c513dca622c5ad6cc6&vid=6868d8a31d547633d91da8c513dca622c5ad6cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %