1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification

Proveedor: TCI
Atención

D1301-25ML D1301-5ML
TCIAD1301-25MLEA 71 EUR
TCIAD1301-25ML TCIAD1301-5ML
1,1-Dipropoxitrimetilamina ≥90.0% (by titrimetric analysis) for esterification
1,1-Dipropoxitrimetilamina
Formula: C₉H₂₁NO₂
Pto. Ebullición: 67 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8537 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009374
Núm. CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb7c90eb931a630ca5240617e4c8e910e2202a8&vid=07029c25c3533e7ee65f96860e27497a378cff87&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR