Dansyl acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1426-25G
TCIAD1426-25GEA 77 EUR
TCIAD1426-25G
Dansyl acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dansyl acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃S
Pto. de fusión: 316°C
Número MDL: MFCD00003995
Núm. CAS: 4272-77-9
EINECS: 224-268-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water max. 2.0 %