Di(N-succinimidyl) carbonate 98,0 Titrimetric

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate

D1662-25G D1662-5G
TCIAD1662-25GEA 143 EUR
TCIAD1662-25G TCIAD1662-5G
Di(N-succinimidyl) carbonate 98,0 Titrimetric
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009767
Núm. CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR