9,10-Difenilantraceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D1689-1G D1689-25G
TCIAD1689-1GEA 25 EUR
TCIAD1689-1G TCIAD1689-25G
9,10-Difenilantraceno ≥98.0% (por GC)
9,10-Difenilantraceno
Formula: C₂₆H₁₈
Pto. Ebullición: 485°C
Pto. de fusión: 245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001253
Núm. CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e7b29285e3ee156f2d79eaef70f16cbf10d2b5a&vid=1e02eaf50a0cdf0efcc8d38c3ccad85807aa08c1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR