(2,2-Dietoxietil)dimetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1703-25ML
TCIAD1703-25MLEA 69 EUR
TCIAD1703-25ML
(2,2-Dietoxietil)dimetilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(2,2-Dietoxietil)dimetilamina
Formula: C₈H₁₉NO₂
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 45°C
Número MDL: MFCD00009232
Núm. CAS: 3616-56-6
EINECS: 222-800-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43a70c01cca6e1effa4fad57def58e4327c65025&vid=43a70c01cca6e1effa4fad57def58e4327c65025&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %