2,2'-Dimetilbifenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1717-1G D1717-5G
TCIAD1717-1GEA 34 EUR
TCIAD1717-1G TCIAD1717-5G
2,2'-Dimetilbifenilo ≥95.0% (por GC)
2,2'-Dimetilbifenilo
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00048075
Núm. CAS: 605-39-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&vid=53191249a92547b0a84bfb091b64bae6720ac8b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %