2,3-Dicyanopyrazine ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1751-25G D1751-5G D1751-100G
TCIAD1751-25GEA 177 EUR
TCIAD1751-25G TCIAD1751-5G TCIAD1751-100G
2,3-Dicyanopyrazine ≥99.0% (por GC)
2,3-Dicyanopyrazine
Formula: C₆H₂N₄
Número MDL: MFCD00059771
Núm. CAS: 13481-25-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a0aacac74eadf852c1aceb455d61261fe4f2598&vid=7a0aacac74eadf852c1aceb455d61261fe4f2598&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR