Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1789-25ML D1789-5ML
TCIAD1789-25MLEA 154 EUR
TCIAD1789-25ML TCIAD1789-5ML
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal ≥95.0% (por GC)
Dimethylketene methyl trimethylsilyl acetal
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Pto. Ebullición: 52°C
Pto. de inflamación: 30°C
Número MDL: MFCD00010232
Núm. CAS: 31469-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR