4,4'-Difluorobenzhidrol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1795-25G
TCIAD1795-25GEA 68 EUR
TCIAD1795-25G
4,4'-Difluorobenzhidrol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Difluorobenzhidrol
Formula: C₁₃H₁₀F₂O
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: 47 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000357
Núm. CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587e25521f412038372f3ed79484fcf2ba7b158d&vid=587e25521f412038372f3ed79484fcf2ba7b158d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency