4,4'-Difluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 20 EUR
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzofenona ≥99.0% (por GC)
4,4'-Difluorobenzofenona
Formula: C₁₃H₈F₂O
Pto. Ebullición: 170 - 172 °C (10 -rr)
Pto. de fusión: 140…141 °C
Densidad: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000353
Núm. CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR