2,6-Dimetoxipiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1918-25G
TCIAD1918-25GEA 63 EUR
TCIAD1918-25G
2,6-Dimetoxipiridina ≥97.0% (por GC)
2,6-Dimetoxipiridina
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00006266
Núm. CAS: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faea589edd6f6d77fc22edcb051596e153001b4e&vid=faea589edd6f6d77fc22edcb051596e153001b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %