Allyl dimethyldithiocarbamate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1944-5G
TCIAD1944-5GEA 177 EUR
TCIAD1944-5G
Allyl dimethyldithiocarbamate ≥98.0% (por GC)
Allyl dimethyldithiocarbamate
Formula: C₆H₁₁NS₂
Pto. Ebullición: 108°C
Número MDL: MFCD00059057
Núm. CAS: 20821-66-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %