(±)-2,3-Dimetil-2-hexanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1967-5ML
TCIAD1967-5MLEA 53 EUR
TCIAD1967-5ML
(±)-2,3-Dimetil-2-hexanol ≥99.0% (por GC)
(±)-2,3-Dimetil-2-hexanol
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 69°C
Pto. de fusión: –45 °C
Densidad: 0,8365 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00021806
Núm. CAS: 19550-03-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af268468c5b1da00e500a06434e836d6c076cd8a&vid=af268468c5b1da00e500a06434e836d6c076cd8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %