Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 2,3-Dicyanonaphthalene
D1977-1G
TCIAD1977-1GEA 72 EUR
TCIAD1977-1G
Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Naftaleno-2,3-dicarbonitrilo
Formula: C₁₂H₆N₂
MW: 178.1894 g/mol
Número MDL: MFCD00059063
Núm. CAS: 22856-30-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b395505f17dcb785c91cb0670b5f458e7a1dfe82&vid=b395505f17dcb785c91cb0670b5f458e7a1dfe82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Chloroform almost transparency