Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1,1-Dihydro-1,1,1-triacetoxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, DMP, (1,1,1-Triacetoxy)-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Acetic acid 1,1-diacetoxy-3-oxo-1l5-ioda-2-oxa-indan-1-yl ester

D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 43 EUR
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dess-Martin periodinane
Formula: C₁₃H₁₃IO₈
MW: 424.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00130127
Núm. CAS: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,02933

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR