3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyl-2,3-dihydroxypropylamine
D2072-25G
TCIAD2072-25GEA 42 EUR
TCIAD2072-25G
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Formula: C5H13NO2
MW: 119.1622 g/mol
Pto. Ebullición: 217°C
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00004714
Núm. CAS: 623-57-4
EINECS: 210-802-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %