2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2664-5G
TCIAD2664-5GEA 158 EUR
TCIAD2664-5G
2,4'-Dihydroxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
2,4'-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Número MDL: MFCD02181674
Núm. CAS: 606-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1929b13b54fca5303bdf07562afc343d35541ed4&vid=1929b13b54fca5303bdf07562afc343d35541ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C