2,5-Dicloro-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D2722-25G D2722-5G
TCIAD2722-25GEA 212 EUR
TCIAD2722-25G TCIAD2722-5G
2,5-Dicloro-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2,5-Dicloro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025157
Núm. CAS: 6627-34-5
EINECS: 229-591-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91287bc49eff2175e00e07005a4e609f3e8cab36&vid=255978502f8c62885073d39bdafc42fe3f6b0a0a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 157.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR