(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
D3441-5G
TCIAD3441-5GEA 84 EUR
TCIAD3441-5G
(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2,4-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Densidad: 1,2503 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00009971
Núm. CAS: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f780e9ab008e988e311592bc915cf215bd87282f&vid=f780e9ab008e988e311592bc915cf215bd87282f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %