4,5-Difluoro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D3729-1G
TCIAD3729-1GEA 142 EUR
TCIAD3729-1G
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆F₂N₂
Pto. de fusión: 132°C
Número MDL: MFCD00061131
Núm. CAS: 76179-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e0b9980d20db2888f6e0a55b346fcd0d6e9fc3&vid=91e0b9980d20db2888f6e0a55b346fcd0d6e9fc3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR