4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D3919-1G D3919-5G D3919-25G
TCIAD3919-1GEA 57 EUR
TCIAD3919-1G TCIAD3919-5G TCIAD3919-25G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₀H₆Br₂N₂
Número MDL: MFCD00667763
Núm. CAS: 18511-71-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR