1,4-Dibenzoilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Benzoilbenzofenona
D4196-5G
TCIAD4196-5GEA 134 EUR
TCIAD4196-5G
1,4-Dibenzoilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Dibenzoilbenceno
Formula: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Número MDL: MFCD00014087
Núm. CAS: 3016-97-5
EINECS: 221-155-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C