Alcohol 2,4-dimetilbencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
D4519-5G
TCIAD4519-5GEA 121 EUR
TCIAD4519-5G
Alcohol 2,4-dimetilbencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,4-dimetilbencilico
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00004624
Núm. CAS: 16308-92-2
EINECS: 240-393-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %