Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 102 EUR
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22201523
Núm. CAS: 126422-57-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR