Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

D4926-5G D4926-25G
TCIAD4926-5GEA 43 EUR
TCIAD4926-5G TCIAD4926-25G
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 3,4-diclorofenilo
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Pto. Ebullición: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037828
Núm. CAS: 6590-94-9
EINECS: 229-526-0
UN: 1760
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR