Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

D5138-5G D5138-25G
TCIAD5138-5GEA 51 EUR
TCIAD5138-5G TCIAD5138-25G
Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Número MDL: MFCD00119291
Núm. CAS: 83141-10-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR