3,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D5392-1G D5392-5G
TCIAD5392-1GEA 51 EUR
TCIAD5392-1G TCIAD5392-5G
3,4-Diclorobenzohidrazida ≥98.0% (por GC)
3,4-Diclorobenzohidrazida
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
Número MDL: MFCD00017057
Núm. CAS: 28036-91-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR