N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI

D5606-1G D5606-5G
TCIAD5606-1GEA 106 EUR
TCIAD5606-1G TCIAD5606-5G
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃N
Pto. Ebullición: 228°C
Número MDL: MFCD01632487
Núm. CAS: 329-00-0

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR