N-Succinimidyl Decanoate ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl Decanoate, Decanoic acid N-Succinimidyl ester, 1-(Decanoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione, Decanoic acid 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl ester

D5833-1G D5833-250MG
TCIAD5833-1GEA 170 EUR
TCIAD5833-1G TCIAD5833-250MG
N-Succinimidyl Decanoate ≥97.0% (por GC)
N-Succinimidyl Decanoate
Formula: C₁₄H₂₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00673470
Núm. CAS: 22102-66-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR