3-Etil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI

E0157-25ML E0157-100ML
TCIAE0157-25MLEA 89 EUR
TCIAE0157-25ML TCIAE0157-100ML
3-Etil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)
3-Etil-3-pentanol
Formula: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Número MDL: MFCD00004484
Núm. CAS: 597-49-9

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR