Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio

Proveedor: TCI

Sinónimos: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91

E0204-25G
TCIAE0204-25GEA 25 EUR
TCIAE0204-25G
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
Ácido 2-(4,5-dibromo-3,6-dihidroxi-2,7-dinitroxanten-9-il)-benzoico sal de disodio
Formula: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Pto. de fusión: > 310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005041
Núm. CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Índice Merck: 14,03602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82356796950ddd59d4390e154daadeb26e48d129&vid=82356796950ddd59d4390e154daadeb26e48d129&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Amber to Brown powder to crystal
Lambda max. 514.0 to 518.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 900 (H2O, 514.0 to 518.0 nm)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR